Drukuj
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430990010 430990050
ACRO430990010EA 1110 PLN
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formuła: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01861750
Numer CAS: 782501-25-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)