Drukuj
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010 430970050
ACRO430970010EA 1090 PLN
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₆H₄INO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646072
Numer CAS: 57842-10-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %