Drukuj
Chlorowodorek chlorotetracykliny, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
430960050 430960250 430961000
ACRO430960050EA 263 PLN
ACRO430960050 ACRO430960250 ACRO430961000
Chlorowodorek chlorotetracykliny, meets analytical specification of Ph.Eur.
Chlorowodorek chlorotetracykliny
Formuła: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
MW: 515.34 g/mol
Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00082440
Numer CAS: 64-72-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≤8 % (Tetracyclin hydrochloride) On dry substance
Water ≤2.0 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Passes test
pH 2.3 to 3.3 (1 % in water CO2 free)
Specific optical rotation -235° to -250° (20°C, 589 nm) (c=0.25, water) (on dry substance)
Absorbance ≤0.40 (460 nm)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm