Drukuj
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Allyl glycidyl ether
430951000 430958000
430951000.EA 166 PLN
430951000. 430958000.
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy 99+%, AcroSeal®
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0.962 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005143
Numer CAS: 106-92-3
Jednostka: 2219
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %