Drukuj
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430911000 430918000
430911000.EA 366 PLN
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formuła: C₆H₁₆AlNaO₄
Temp. Wrzenia: 110 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,036 g/cm³
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011631
Numer CAS: 22722-98-1
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %