Drukuj
Dichlorodimetylosilan 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430881000 430888000
430881000.EA 122 PLN
430881000. 430888000.
Dichlorodimetylosilan 99+%, AcroSeal®
Dichlorodimetylosilan
Formuła: C₂H₆Cl₂Si
Temp. Wrzenia: 70 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –76 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000491
Numer CAS: 75-78-5
Jednostka: 1162
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %