Drukuj
Tlenek propylenu 99.5%, AcroSeal®, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430861000 430868000
430861000.EA 163 PLN
430861000. 430868000.
Tlenek propylenu 99.5%, AcroSeal®, extra pure
Tlenek propylenu
Formuła: C₃H₆O
Temp. Wrzenia: 34 °C
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: –37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005126
Numer CAS: 75-56-9
Jednostka: 1280
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01