Drukuj
Siarczan(VI) dimetylu 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430830010 430831000
430830010.EA 481 PLN
430830010. 430831000.
Siarczan(VI) dimetylu 99+%, AcroSeal®
Siarczan(VI) dimetylu
Formuła: C₂H₆O₄S
Temp. Wrzenia: 188 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –32 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008416
Numer CAS: 77-78-1
Jednostka: 1595
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)