Drukuj
tiofenol 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
430721000 430728000
430721000.EA 184 PLN
430721000. 430728000.
tiofenol 99%, AcroSeal®
tiofenol
Formuła: C₆H₆S
Temp. Wrzenia: 167…169 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,078 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004826
Numer CAS: 108-98-5
Jednostka: 2337
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %