Drukuj
(±)-Epichlorohydryna 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
430711000 430718000
430711000.EA 191 PLN
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorohydryna 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorohydryna
Formuła: C₃H₅ClO
Temp. Wrzenia: 115…117 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005132
Numer CAS: 106-89-8
Jednostka: 2023
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA