Drukuj
Bromowodór 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen bromide
430691000 430698000
430691000.EA 264 PLN
430691000. 430698000.
Bromowodór 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, pure
Bromowodór
Formuła: HBr
MW: 80.91 g/mol
Temp. Wrzenia: -66.7
Temp. topnienia: -86
Gęstość: 1.42 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04799
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %