Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 2-chloro-3-pirydynoboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-3-boronic acid pinacol ester
430660010 430660050
ACRO430660010EA 143 PLN
ACRO430660010 ACRO430660050
Ester pinakolowy kwasu 2-chloro-3-pirydynoboronowy 97%
Ester pinakolowy kwasu 2-chloro-3-pirydynoboronowy
Formuła: C₁₁H₁₅BClNO₂
MW: 239.51 g/mol
Temp. topnienia: 34…39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039873
Numer CAS: 452972-11-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %