Drukuj
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010 430620100
ACRO430620010EA 196 PLN
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039010
Numer CAS: 175883-63-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %