Drukuj
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
430610010 430610050
ACRO430610010EA 275 PLN
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₉BO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179438
Numer CAS: 171364-80-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %