Drukuj
Kwas 2-nitrofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
430590010 430590050
ACRO430590010EA 396 PLN
ACRO430590010 ACRO430590050
Kwas 2-nitrofenyloboronowy 97%
Kwas 2-nitrofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BNO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00161358
Numer CAS: 5570-19-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %