Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 3160 PLN
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formuła: C₆H₅BF₃NO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09952041
Numer CAS: 947533-51-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %