3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
430430010
430430050
ACRO430430010EA
878
PLN
ACRO430430010
ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła:
C₈H₈BF₃O₃ MW: 219.95 g/mol Temp. topnienia: 158.4…160.8 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD08056362 Numer CAS: 871332-97-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 162 °C |
HPLC | ≥96.0 % |