Drukuj
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010 430340050
ACRO430340010EA 294 PLN
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659858
Numer CAS: 89694-46-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %