3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
430320010
430320050
ACRO430320010EA
907
PLN
ACRO430320010
ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Temp. topnienia: 178…180 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06657735 Numer CAS: 159020-59-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 180 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |