4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
430440010
430440050
ACRO430440010EA
455
PLN
ACRO430440010
ACRO430440050
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Temp. topnienia: 184…186 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08062379 Numer CAS: 182344-16-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 187 °C |
HPLC | ≥96.0 % |