Drukuj
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
430060010 430060050
ACRO430060010EA 272 PLN
ACRO430060010 ACRO430060050
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039316
Numer CAS: 6937-03-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %