Drukuj
5-Bromothiazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429980010 429980050
ACRO429980010EA 502 PLN
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromothiazole 95%
5-Bromothiazole
Formuła: C₃H₂BrNS
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD07787394
Numer CAS: 3034-55-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %