4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
430150010
430150050
ACRO430150010EA
201
PLN
ACRO430150010
ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formuła:
C₇H₄BrClO₂ Temp. Wrzenia: 118 °C (16hPa) Gęstość: 1,648 g/cm³ Temp. Zapłonu: 113 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013256 Numer CAS: 7693-44-9 Jednostka: 3277 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |