Drukuj
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
430120010 430120050
ACRO430120010EA 361 PLN
ACRO430120010 ACRO430120050
1H-Indazole-6-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 297…300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804571
Numer CAS: 704-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥95.0 %