Drukuj
3-Amino-4-metylopirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
429860050 429860250
ACRO429860050EA 239 PLN
ACRO429860050 ACRO429860250
3-Amino-4-metylopirydyna 97%
3-Amino-4-metylopirydyna
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128871
Numer CAS: 3430-27-1
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)