Drukuj
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
429790010 429790050
ACRO429790010EA 192 PLN
ACRO429790010 ACRO429790050
2-Chloro-3-formylpyridine 98%
2-Chloro-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₄ClNO
MW: 141.56 g/mol
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01315308
Numer CAS: 36404-88-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥97.5 %