Drukuj
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429690010 429690050
ACRO429690010EA 331 PLN
ACRO429690010 ACRO429690050
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid 98%
[(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid
Formuła: C₇H₁₃NO₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632027
Numer CAS: 42989-85-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800 °C)