Drukuj
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Pyrimidinesulphonyl chloride, 2-chloro-
429630010 429630050
ACRO429630010EA 866 PLN
ACRO429630010 ACRO429630050
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride 97%
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06657208
Numer CAS: 98026-88-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥96.0 %