Drukuj
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010 429610050
ACRO429610010EA 954 PLN
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₉BO₂S
MW: 226.141 g/mol
Temp. topnienia: 42…44.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10700154
Numer CAS: 862129-81-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %