2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
429570010
429570050
ACRO429570010EA
697
PLN
ACRO429570010
ACRO429570050
2-Amino-5-thiazolecarboxylic acid 95%
Formuła:
C₄H₄N₂O₂S Temp. topnienia: 182…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06203554 Numer CAS: 40283-46-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |