Drukuj
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429560010 429560050
ACRO429560010EA 436 PLN
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 321…324 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06804570
Numer CAS: 61700-61-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %