Drukuj
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429520010 429520050
ACRO429520010EA 458 PLN
ACRO429520010 ACRO429520050
1-Methyl-1H-indazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formuła: C₈H₉N₃
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03305455
Numer CAS: 50593-24-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥97.0 %
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g