Drukuj
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
429510010 429510050
ACRO429510010EA 1560 PLN
ACRO429510010 ACRO429510050
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₈H₆N₂O₂
MW: 162.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01823426
Numer CAS: 46006-36-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %