Drukuj
2-Amino-6-chloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
429500010 429500050
ACRO429500010EA 138 PLN
ACRO429500010 ACRO429500050
2-Amino-6-chloropyridine 97%
2-Amino-6-chloropyridine
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234068
Numer CAS: 45644-21-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 75 °C
GC ≥96.0 %