Drukuj
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429470010 429470050
ACRO429470010EA 972 PLN
ACRO429470010 ACRO429470050
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formuła: C₅H₃ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06739036
Numer CAS: 374068-01-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %