Drukuj
6-Bromoisoquinoline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
429460010 429460050
ACRO429460010EA 420 PLN
ACRO429460010 ACRO429460050
6-Bromoisoquinoline 97%
6-Bromoisoquinoline
Formuła: C₉H₆BrN
Numer MDL: MFCD04973299
Numer CAS: 34784-05-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
HPLC ≥96.0 %