Drukuj
4-Bromothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429450010 429450050
ACRO429450010EA 312 PLN
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Formuła: C₃H₂BrNS
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06657592
Numer CAS: 34259-99-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %