Drukuj
5-Amino-1,4-benzodioxane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
429370010 429370050
ACRO429370010EA 1060 PLN
ACRO429370010 ACRO429370050
5-Amino-1,4-benzodioxane 95%
5-Amino-1,4-benzodioxane
Formuła: C₈H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03695459
Numer CAS: 16081-45-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown to purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Sulfite (SO3) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm