Drukuj
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-THIAZOLECARBOXALDEHYDE, 4-METHYL-, 4-Methylthiazole-2-carbaldehyde, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
429350010 429350050
ACRO429350010EA 295 PLN
ACRO429350010 ACRO429350050
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde 97%
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. Wrzenia: 90…92 °C (12mbar)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022450
Numer CAS: 13750-68-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
pH 5.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sulfate (SO4) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm