AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-) ion-exchange resin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
429290025
429291000
429295000
ACRO429290025EA
1640
PLN
ACRO429290025
ACRO429291000
ACRO429295000
AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-) ion-exchange resin
AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-)
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145822 Numer CAS: 11128-95-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow to amber Spherical beads |
Harmonic mean size | 0.580 to 0.680 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.20 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥1.10 eq/l (OH) as is |