Drukuj
Trimethyl orthoformate, bezwodny 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
429281000 429288000
429281000.EA 227 PLN
429281000. 429288000.
Trimethyl orthoformate, bezwodny 99+%, AcroSeal®
Trimethyl orthoformate
Formuła: C₄H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 101…102 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008483
Numer CAS: 149-73-5
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %