Drukuj
Anizol, extra dry 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
429250010 429251000
429250010.EA 1410 PLN
429250010. 429251000.
Anizol, extra dry 99%, AcroSeal®
Anizol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.0005 %