Drukuj
3-Bromobenzyloamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Bromophenyl)methanamine
428960010 428960050 428960250
ACRO428960010EA 160 PLN
ACRO428960010 ACRO428960050 ACRO428960250
3-Bromobenzyloamina 95%
3-Bromobenzyloamina
Formuła: C₇H₈BrN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01026119
Numer CAS: 10269-01-9
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %