Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428951000 428958000
428951000.EA 437 PLN
428951000. 428958000.
Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formuła: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Jednostka: 3286
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M