Tetrahydroboran litu 10% w/w 4 M THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
428888000
428881000
428888000.EA
3360
PLN
428888000.
428881000.
Tetrahydroboran litu 10% w/w 4 M THF, AcroSeal®
Tetrahydroboran litu
Formuła:
H₄BLi MW: 21.78 g/mol Temp. Wrzenia: 66 Gęstość: 0.89 g/cm³ Temp. Zapłonu: –21 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011088 Numer CAS: 16949-15-8 Jednostka: 3399 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 13,05547 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Hazy colorless to grey Solution |
Strength | 3.8 to 4.3 M |