Drukuj
7-Methoxy-2-naphthol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Methoxynaphthalen-2-ol
428870050 428870250
ACRO428870050EA 207 PLN
ACRO428870050 ACRO428870250
7-Methoxy-2-naphthol 97%
7-Methoxy-2-naphthol
Formuła: C₁₁H₁₀O₂
Temp. topnienia: 116…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075494
Numer CAS: 5060-82-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure