Drukuj
2-Metoksyetanol dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428780010 428780025
ACRO428780010EA 603 PLN
ACRO428780010 ACRO428780025
2-Metoksyetanol dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
Temp. Wrzenia: 124 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Jednostka: 1188
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %