Drukuj
Boran tributylu 98%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
428661000 428668000
428661000.EA 184 PLN
428661000. 428668000.
Boran tributylu 98%, AcroSeal®
Boran tributylu
Formuła: C₁₂H₂₇BO₃
Temp. Wrzenia: 230…235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,853 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009434
Numer CAS: 688-74-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %