ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
428620010
428620050
ACRO428620010EA
494
PLN
ACRO428620010
ACRO428620050
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacetophenone
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. topnienia: 70…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664326 Numer CAS: 2491-37-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | -22° to -26° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) |