Drukuj
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
428610010 428610050
ACRO428610010EA 240 PLN
ACRO428610010 ACRO428610050
9-Bromo-9-phenylfluorene 97%
Formuła: C₁₉H₁₃Br
Temp. topnienia: 99…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075522
Numer CAS: 55135-66-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure